Orders LinkContactUsLinkComponent
Blu Timolo
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE12900344-25G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Blu Timolo
Codice catalogo MOLE12900344-25G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  76-61-9
Blu Timolo
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  76-61-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numero CAS:76-61-9
  • Formula:C₂₇H₃₀O₅S
  • Numero MDL:MFCD00005869
  • Molecular Weight:466.6 g/mol
  • IndexMerck:12,09541
  • Punto di fusione:221 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-973-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche