Rosso fenolo, in polvere, Bioreagent reagente per coltura cellulare, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:143-74-8
:
Formula:C₁₉H₁₄O₅S
Numero MDL:MFCD00003552
IndexMerck:13,07329
Punto di fusione:>300 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:354.38 g/mol
EINECS:205-609-7
:GHS07
temperatura di conservazione:Room Temperature
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance (Colour):Dark Red to Dark Brown
- Appearance (Form):Powder
- Solubility (Colour)
100 mg plus 100 ml 1 N NaOH:Dark Red - Infrared spectrum:Conforms to Structure
- pH
6.8 (yellow), 8.2 (red):Conforms - Cell Culture Test:Pass
- Recommended Retest Period:3 years
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together