Bromocresolo
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ROTHT115.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Bromocresolo
Codice catalogo ROTHT115.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 76-60-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numero CAS:76-60-8
- Formula:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numero MDL:MFCD00005874
- Molecular Weight:698.02 g/mol
- IndexMerck:13,01370
- Punto di fusione:217…218 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-972-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g