Termo-igrometro portatile, HygroPalm HP32
Catalog # 620-2687
Supplier: ROTRONIC INSTRUMENTS
Specifications
- Interfaccia di comunicazione:Micro USB
- Capacità memoria:8×8000 dati
- Range di temperatura:‒10…60 °C
- Descrizione:Strumento portatile per misura della temperatura e umidità, HygroPalm HP32
- Modello:HygroPalm HP32
- Accuratezza della temperatura:Depends on the probe
- Range di umidità:0…100 %
- Batteria:Lithium Polymer, 3,7 V, 1000 mAh (integrated)
48 h – logging every 30 s, screen off
10 h – screen always on - Sonda:All HC2A and HC2 probes
- Peso:185 g
- L×P×A:63×30×160 mm
- Materiale alloggiamento:ABS, TPR
- Conf:1
Specifications
About this item
HygroPalm HP32 è uno strumento versatile, portatile, compatibile con le sonde rotronic HC2A e HC2, in grado di effettuare misurazioni spot e registrare umidità relativa, tempertura e parametrici psicrometrici.
Applicazioni: Ispezioni su campo e controlli spot in HVAC, sistemi di gestione degli edifici, agricoltura e industria alimentare, industria farmaceutica.
- Umidità relativa, temperatura e calcoli psicrometrici
- Display grafico con visualizzazione di grafici e fino a 4 valori
- Allarmi sonori e visivi liberamente impostabili su ogni valore
- Memoria con 64,000 set di dati per per intervalli di registrazioni programmabili
- Batteria di lunga durata (fino a 48 ore se registra ogni 30 s)
- Metodo di calcolo: WMO Standard
Calcoli psicrometrici:
Punto di rugiada/Punto di gelo (Dp/Fp)
Temperatura di bulbo umido (Tw)
Entalpia (H)
Concentrazione di vapore (Dv)
Umidità specifica (Q)
rapporto di miscelazione per peso (R)
Pressione del vapore (R)
Pressione del vapore di saturazione(Ew)
Densità della saturazione di vapore (SVD)
Compatibile con tutte le sonde HC2 e HC2A e il software HW5.
Ordering information: HW5 software is no longer available. Please download the latest software HYGROSOFT, which can be used without a key.
Delivery: The HygroPalm HP32 is delivered with soft case and micro-USB cable (computer connection and battery charging). The probe is not included.