ContactUsLinkComponent
Alcol benzilico ≥97%, TECHNICAL
  20804.366
 :  
undefined
Alcol benzilico ≥97%, TECHNICAL
  20804.366
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Assay:
    Min. 97 %
 :
 :108.14 g/mol
 :13,01126
 :205 °C (1013 hPa)
 :–15,3 °C
 :1.05 g/cm³ (20 °C)
 :101 °C
 :Ambiente
 :202-859-9
 :GHS07
 :100-51-6
 :C₆H₅CH₂OH
 :MFCD00004599