Alcol benzilico 99-100.5% (by GC), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:100-51-6
:
Formula:C₆H₅CH₂OH
Numero MDL:MFCD00004599
:108.14 g/mol
IndexMerck:13,01126
Punto di ebollizione:205.3 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:–15.4 °C
Densità:1.045 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:100.4 °C
EINECS:202-859-9
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Ignition Residue:≤0.005% (as SO₄)
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):99.0 - 100.5 %
- Density (D 20/20):1.043 - 1.049
- Density (D 25/25):1.042 - 1.047
- Refractive index (n 20/D):1.539 - 1.541
- Non-volatile matter:Max. 0.05 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.1 %
- Sulfated ash:Max. 0.005 %
- Free acid:complying
- Free acid (as C₆H₅COOH):Max. 0.02 %
- Benzaldehyde (GC):Max. 0.05 %
- Cyclohexylmethanol (GC):Max. 0.10 %
- Sum peaks before Benzyl alcohol (GC):Max. 0.02 %
- Sum peaks after Benzyl alcohol (GC):Max. 0.2 %
- Related substances (GC):complying
- Peroxide value:Max. 5
- Appearance of the solution:complying
- Residual solvents:complying
- Vapor Density:3.7 (vs air)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together