3',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
3',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Codice catalogo ACRO208630250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 51863-60-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
- Numero CAS:51863-60-6
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00002290
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:143…147 °C
- EINECS:257-480-1
Documents
ACRO20863
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Off-white to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:143 to 148 °C
- HPLC:≥96.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g