2'-Bromoacetophenone
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM57640263
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2'-Bromoacetophenone
Codice catalogo MOLEM57640263
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 2142-69-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: o-Bromoacetophenone
- Numero CAS:2142-69-0
- Formula:C₈H₇BrO
- Numero MDL:MFCD00000067
- Molecular Weight:199.05 g/mol
- Punto di ebollizione:249 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1,476 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:218-398-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



