Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Bromoacetophenone ≥99%
2'-Bromoacetophenone ≥99%
2'-Bromoacetophenone ≥99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
2'-Bromoacetophenone ≥99%
2'-Bromoacetophenone ≥99%
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 2142-69-0 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5680 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1931534 MDL No.: MFCD00000067
Sinonimi:  o-Bromoacetophenone
  • Numero CAS:2142-69-0
  • Formula:C₈H₇BrO
  • Numero MDL:MFCD00000067
  • Molecular Weight:199.05 g/mol
  • Punto di ebollizione:116…117 °C (12 mmHg)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1,476
  • Punto di infiammabilità:>110 °C (230 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:218-398-1