Pirogallolo
Glass bottle for solids, 100 g
ROTH3963.1
Marketsource
: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- :87-66-1
- :C₆H₆O₃
- :MFCD00002192
- :126.11 g/mol
- :13,08090
- :309 °C (1013 hPa)
- :130…132 °C
- :1,453 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :201-762-9
- :2811
- :6.1,III
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g