Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirogallolo, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo 20647.237
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Pirogallolo, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 20647.237
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  87-66-1
Pirogallolo, GPR RECTAPUR®
Pirogallolo, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  87-66-1
Price
SFr. 334.00
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numero CAS:87-66-1
  • Formula:C₆H₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00002192
  • Molecular Weight:126.11 g/mol
  • IndexMerck:13,08090
  • Punto di ebollizione:309 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:130…132 °C
  • Densità:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Melting point:
    131-134 °C
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Water:
    Max. 1 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g
Specifiche