Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirogallolo ≥98%
Pirogallolo ≥98%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Pirogallolo ≥98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Pirogallolo ≥98%
Pirogallolo ≥98%
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Sinonimi:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numero CAS:87-66-1
  • Formula:C₆H₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00002192
  • Molecular Weight:126.11 g/mol
  • IndexMerck:14,8000
  • Punto di ebollizione:309 °C
  • Punto di fusione:131…135 °C
  • Densità:1,45
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III