ContactUsLinkComponent
Idrochinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Salute
Irritante
Corrosivo
Ambiente
Idrochinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 24704.298
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Salute
Irritante
Corrosivo
Ambiente
Idrochinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 24704.298
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica per solidi
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Melting point:
    170 - 176 °C
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Resorcinol:
    Max. 0.1 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :110.11 g/mol
IndexMerck:13,04833
Punto di ebollizione:285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:175 °C
Densità:1.332 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:165 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:204-617-8
UN:3077
ADR:9,III
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS05
 :GHS09
Numero CAS:123-31-9
Formula:C₆H₄(OH)₂
Numero MDL:MFCD00002339