Pirocatechina
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLEM10123276
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Pirocatechina
Codice catalogo MOLEM10123276
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 120-80-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numero CAS:120-80-9
- Formula:C₆H₆O₂
- Numero MDL:MFCD00002188
- Molecular Weight:110.11 g/mol
- IndexMerck:13,08089
- Punto di ebollizione:245 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:103…105 °C
- Densità:1,0548 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:127 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-427-5
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg