Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenolo
Fenolo
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH3215.1
Tossico
Corrosivo
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Fenolo
Codice catalogo ROTH3215.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  108-95-2
Fenolo
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  108-95-2
Price
SFr. 174.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Numero CAS:108-95-2
  • Formula:C₆H₅OH
  • Numero MDL:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • IndexMerck:12,07390
  • Punto di ebollizione:181,7 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:40,8 °C
  • Densità:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:81 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • REACH:01-2119471329-32
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg