Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzene
Nitrobenzene
Tossico
Salute
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Nitrobenzene
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:98-95-3
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:13,06621
  • Punto di ebollizione:210,8 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:5,7 °C
  • Densità:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:88 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-716-0
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 51.50
    SFr. 51.50
    1 * 500 mL
       SFr. 51.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 87.50
    SFr. 87.50
    1 * 1 L
       SFr. 87.50
    Specifiche:
    Marketsource