ContactUsLinkComponent
Acido solfanilico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Irritante
Acido solfanilico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 20673.294
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Acido solfanilico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 20673.294
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.2 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :173.19 g/mol
IndexMerck:13,09012
Punto di ebollizione:363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:279 °C
Densità:1.485 g/cm³ (25 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:204-482-5
 :GHS07
Numero CAS:121-57-3
Formula:4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Numero MDL:MFCD00007886