Orders LinkContactUsLinkComponent
Solfanilammide
Solfanilammide
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH4716.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Solfanilammide
Codice catalogo ROTH4716.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  63-74-1
Solfanilammide
Solfanilammide
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  63-74-1
Price
SFr. 47.40
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • Numero CAS:63-74-1
  • Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • Numero MDL:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • IndexMerck:13,09010
  • Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…167 °C
  • Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-563-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche