Orders LinkContactUsLinkComponent
Solfanilammide, Supelco®
Solfanilammide, Supelco®
Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo 46874-250MG
Nome del fornitore:   Merck
Solfanilammide, Supelco®
Codice catalogo 46874-250MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  63-74-1
Solfanilammide, Supelco®
Solfanilammide, Supelco®
Bottiglia di vetro, 250 mg
Numero CAS:  63-74-1
Price
68.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • Numero CAS:63-74-1
  • Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • Numero MDL:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • IndexMerck:13,09010
  • Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…167 °C
  • Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-563-4
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 mg