ContactUsLinkComponent
Membrane filters, mixed cellulose ester, green discs
Membrane filters, mixed cellulose ester, green discs
Nome del fornitore:  Advantech
Certificati
Membrane filters, mixed cellulose ester, green discs
Nome del fornitore:  Advantech
Specifiche
  • Catalog No:
  • ADVTA045U025A
  • ADVTA045U047A
  • Diametro dei pori:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Spessore:
  • 135 µm
  • 135 µm
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 50 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • Portata d'aria:
  • 5,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • Temperatura massima:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • Porosità:
  • 78%
  • 78%