Orders LinkContactUsLinkComponent
p-Anisic acid
p-Anisic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH3631.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
p-Anisic acid
Codice catalogo ROTH3631.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  100-09-4
p-Anisic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  100-09-4
Price
SFr. 59.40
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
  • Numero CAS:100-09-4
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00002542
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • IndexMerck:13,00669
  • Punto di ebollizione:275 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:182…185 °C
  • Densità:∼1,385 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-818-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche