Ethyl-4-nitrobenzoate
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalog # PROOMM0094.04
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
- CAS Number:99-77-4
- Formula:C₉H₉NO₄
- MDL Number:MFCD00007351
- Molecular Weight:195.17 g/mol
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:202-786-2
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..