Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, Narrow Neck, Round
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, Narrow Neck, Round
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Certificates
Bottles, Narrow Neck, Round
Bottles, Narrow Neck, Round
24 varianti
Product Details & Documents
Clear or amber glass without screw cap.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Round thread in accordance with DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Product Family Options
Clear Glass
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Ø est
    Altezza
    Ø interno collo
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    GL 18
    25 mm
    63,3 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 285 ST
    1 * 285 ST - SFr. 239.00
    SFr. 239.00
    1 * 285 ST
       SFr. 239.00
  • 30 ml
    GL 18
    34 mm
    74 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 143 ST
    1 * 143 ST - SFr. 275.00
    SFr. 275.00
    1 * 143 ST
       SFr. 275.00
  • 50 ml
    GL 18
    37 mm
    97 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 120 ST
       SFr. 270.00
  • 100 ml
    GL 22
    45 mm
    117 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 72 ST
    1 * 72 ST - SFr. 230.00
    SFr. 230.00
    1 * 72 ST
       SFr. 230.00
  • 125 ml
    PP 28
    49 mm
    114,5 mm
    28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 104 ST
    1 * 104 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 104 ST
       SFr. 113.00
  • 250 ml
    GL 22
    61,5 mm
    148,5 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 42 ST
    1 * 42 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 42 ST
       SFr. 177.00
  • 500 ml
    GL 25
    76 mm
    183,7 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 35 ST
    1 * 35 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 35 ST
       SFr. 190.00
  • 1000 ml
    GL 28
    97,5 mm
    218,3 mm
    28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 20 ST
       SFr. 151.00
Amber Glass
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Ø est
    Altezza
    Ø interno collo
    Disponibilità
    Price
  • 5 ml
    GL 18
    37 mm
    48,4 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 228 ST
    1 * 228 ST - SFr. 460.00
    SFr. 460.00
    1 * 228 ST
       SFr. 460.00
  • 10 ml
    GL 18
    25,0 mm
    63,3 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 180 ST
    1 * 180 ST - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 180 ST
       SFr. 164.00
  • 15 ml
    GL 18
    26,7 mm
    69,7 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 144 ST
       SFr. 133.00
  • 20 ml
    GL 18
    37 mm
    74,4 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 143 ST
    1 * 143 ST - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 143 ST
       SFr. 185.00
  • 30 ml
    GL 18
    37 mm
    83,8 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 112 ST
    1 * 112 ST - SFr. 204.00
    SFr. 204.00
    1 * 112 ST
       SFr. 204.00
  • 50 ml
    GL 18
    37 mm
    91,8 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 84 ST
    1 * 84 ST - SFr. 84.20
    SFr. 84.20
    1 * 84 ST
       SFr. 84.20
  • 100 ml
    GL 22
    45 mm
    117 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 56 ST
    1 * 56 ST - SFr. 81.90
    SFr. 81.90
    1 * 56 ST
       SFr. 81.90
  • 100 ml
    GL 18
    37 mm
    114 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 49 ST
    1 * 49 ST - SFr. 54.10
    SFr. 54.10
    1 * 49 ST
       SFr. 54.10
  • 150 ml
    GL 22
    52 mm
    132 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 56 ST
    1 * 56 ST - SFr. 124.00
    SFr. 124.00
    1 * 56 ST
       SFr. 124.00
  • 200 ml
    GL 22
    56,5 mm
    143 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 63 ST
    1 * 63 ST - SFr. 272.00
    SFr. 272.00
    1 * 63 ST
       SFr. 272.00
  • 250 ml
    GL 22
    61,5 mm
    148,5 mm
    22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 42 ST
    1 * 42 ST - SFr. 159.00
    SFr. 159.00
    1 * 42 ST
       SFr. 159.00
  • 500 ml
    GL 25
    76,8 mm
    176,5 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 35 ST
    1 * 35 ST - SFr. 158.00
    SFr. 158.00
    1 * 35 ST
       SFr. 158.00
  • 500 ml
    GL 45
    74 mm
    178 mm
    45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 30 ST
       SFr. 215.00
  • 1000 ml
    GL 28
    97,5 mm
    218,3 mm
    28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 20 ST
       SFr. 106.00
  • 1000 ml
    GL 45
    101 mm
    224 mm
    45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 20 ST
       SFr. 135.00
  • 2500 ml
    GL 45
    139 mm
    285 mm
    45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 11 ST
    1 * 11 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 11 ST
       SFr. 229.00