Supelco® Organic Reference Standard, Pentachlorophenol
Pentachlorophenol, Analytical standard, 1
Codice catalogo 48555-U
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Pentachlorophenol
Codice catalogo 48555-U
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS06, GHS08, GHS09
Attenzione: P202 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Pentachlorophenol
- Peso molecolare:266,34
- Cat. No.:48555-U
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:C₆Cl₅OH
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H301 + H311 - H315 - H319 - H330 - H335 - H351 - H410
- N. MDL:MFCD00002162
- Punto di ebollizione:310 °C (lit.)
- Punto di fusione:165 - 180 °C (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Densità:1,978 g/ml at 25 °C (lit.)
- CAS No.:87-86-5