Orders LinkContactUsLinkComponent
Tecnazene, Supelco®
Tecnazene, Supelco®
Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo 45672-250MG
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Merck
Tecnazene, Supelco®
Codice catalogo 45672-250MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  117-18-0
Tecnazene, Supelco®
Tecnazene, Supelco®
Bottiglia di vetro, 250 mg
Numero CAS:  117-18-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Tecnazene, 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
  • Numero CAS:117-18-0
  • Formula:C₆HCl₄NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007066
  • Molecular Weight:260.89 g/mol
  • Punto di ebollizione:304 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:99 °C
  • Densità:1,744 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-178-2
  • UN:3077
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 mg
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.