2-Chlorophenylboronic acid
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLEM41884294
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2-Chlorophenylboronic acid
Codice catalogo MOLEM41884294
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 3900-89-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
- Numero CAS:3900-89-8
- Formula:C₆H₆BClO₂
- Numero MDL:MFCD00674012
- Molecular Weight:156.38 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g