Orders LinkContactUsLinkComponent
Veratraldehyde
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Veratraldehyde
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,4-Dimethoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:120-14-9
  • Formula:C₉H₁₀O₃
  • Numero MDL:MFCD00003363
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • IndexMerck:12,10084
  • Punto di ebollizione:281 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:40…43 °C
  • Punto di infiammabilità:>100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-373-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 69.50
    SFr. 69.50
    1 * 100 g
       SFr. 69.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 500 g
       SFr. 270.00
    Specifiche:
    Marketsource