Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillina
Vanillina
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Vanillina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Vanillina
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:121-33-5
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • IndexMerck:13,09998
  • Punto di ebollizione:285 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:∼82 °C
  • Densità:1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:153 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-465-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 26.30 SFr.
    26.30 SFr.
    1 * 100 g
       26.30 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 138.00 SFr.
    138.00 SFr.
    1 * 1 kg
       138.00 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource