2-Methylindoline
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo PROOMM0477.08
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
2-Methylindoline
Codice catalogo PROOMM0477.08
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 6872-06-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:6872-06-6
- Formula:C₉H₁₁N
- Numero MDL:MFCD00005706
- Molecular Weight:133.19 g/mol
- Punto di ebollizione:228 °C (1013 hPa)
- Densità:1,0236 g/cm³ (15 °C)
- EINECS:229-971-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg