Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylindoline
2-Methylindoline
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE13901024-100G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
2-Methylindoline
Codice catalogo MOLE13901024-100G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  6872-06-6
2-Methylindoline
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  6872-06-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:6872-06-6
  • Formula:C₉H₁₁N
  • Numero MDL:MFCD00005706
  • Molecular Weight:133.19 g/mol
  • Punto di ebollizione:228 °C (1013 hPa)
  • Densità:1,0236 g/cm³ (15 °C)
  • EINECS:229-971-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g