Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloesimide
Cicloesimide
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE15065373-5G
Tossico
Salute
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Cicloesimide
Codice catalogo MOLE15065373-5G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  66-81-9
Cicloesimide
Cicloesimide
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  66-81-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numero CAS:66-81-9
  • Formula:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g