Cicloesimide
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLEM11784988
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Cicloesimide
Codice catalogo MOLEM11784988
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 66-81-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- Numero CAS:66-81-9
- Formula:C₁₅H₂₃NO₄
- Numero MDL:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g