Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloesimide
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Biomol Enzo
Cicloesimide
Nome del fornitore:  Biomol Enzo
Certificates
Cicloesimide
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numero CAS:66-81-9
  • Formula:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g