N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
ROTHP052.1
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
:
:99.13 g/mol
:13,06140
:202 °C (1013 hPa)
:–24 °C
:1.033 g/cm³ (20 °C)
:91 °C
:212-828-1
:GHS08
:GHS07
:Ambiente
:872-50-4
:C₅H₉NO
:MFCD00003193