ContactUsLinkComponent
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
  ROTHP052.1
 :  Roth Carl
 :  
undefined
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
  ROTHP052.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :99.13 g/mol
 :13,06140
 :202 °C (1013 hPa)
 :–24 °C
 :1.033 g/cm³ (20 °C)
 :91 °C
 :212-828-1
 :GHS08
 :GHS07
 :Ambiente
 :872-50-4
 :C₅H₉NO
 :MFCD00003193