Pirrolidina
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo MOLEM42580078
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Pirrolidina
Codice catalogo MOLEM42580078
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 123-75-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Tetrahydropyrrole
- Numero CAS:123-75-1
- Formula:C₄H₉N
- Numero MDL:MFCD00005249
- Molecular Weight:71.12 g/mol
- IndexMerck:12,08199
- Punto di ebollizione:87 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–63 °C
- Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:3 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-648-7
- UN:1922
- ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g