Xilene (miscela di isomeri) per istologia
1.08298.4000
: Merck
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:4 L
- Seq:5162
:
:106.17 g/mol
:136…145 °C (1013 hPa)
:–25 °C
:Ambiente
:1307
:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:1330-20-7
:C₆H₄(CH₃)₂
:MFCD00077264