Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Caffeic acid
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Caffeic acid
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numero CAS:331-39-5
  • Formula:C₉H₈O₄
  • Numero MDL:MFCD00004392
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:12,01673
  • Punto di ebollizione:366 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 53.90
    SFr. 53.90
    1 * 10 g
       SFr. 53.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 210.00
    SFr. 210.00
    1 * 50 g
       SFr. 210.00
    Specifiche:
    Marketsource