Caffeic acid, Millipore®
Glass bottle for solids, 500 mg
Codice catalogo 205546-500
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Caffeic acid, Millipore®
Codice catalogo 205546-500
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 331-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- Numero CAS:331-39-5
- Formula:C₉H₈O₄
- Numero MDL:MFCD00004392
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:12,01673
- Punto di ebollizione:366 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:234…237 °C
- EINECS:206-361-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 mg