ContactUsLinkComponent
Anidride maleica ≥98%, TECHNICAL
Anidride maleica ≥98%, TECHNICAL
  21409.298
 :  
undefined
Anidride maleica ≥98%, TECHNICAL
  21409.298
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 98 %
 :
 :98.06 g/mol
 :13,05727
 :200 °C (1013 hPa)
 :51…53 °C
 :1.48 g/cm³ (20 °C)
 :103 °C
 :203-571-6
 :2215
 :8,III
 :GHS07
 :GHS05
 :GHS08
 :Ambiente
 :108-31-6
 :C₄H₂O₃
 :MFCD00005518