Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido fumarico | Avantor
Acido fumarico
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acido fumarico
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
  • Numero CAS:110-17-8
  • Formula:C₄H₄O₄
  • Numero MDL:MFCD00002700
  • Molecular Weight:116.07 g/mol
  • IndexMerck:13,04308
  • Punto di ebollizione:356 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:287 °C
  • Densità:1,625 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:273 °C
  • EINECS:203-743-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 22.70
    SFr. 22.70
    1 * 500 g
       SFr. 22.70
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 76.20
    SFr. 76.20
    1 * 2,5 kg
       SFr. 76.20
    Specifiche:
    Marketsource