Acrilamide, Supelco®
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo 23701-100MG-F
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Prop-2-enamide
- Numero CAS:79-06-1
- Formula:C₃H₅NO
- Numero MDL:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Punto di ebollizione:232 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:84,5 °C
- Densità:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:138 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:201-173-7
- ADR:6.1,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- UN:2074
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg