Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrilamide
Acrilamide
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLEM55966202
Tossico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Acrilamide
Codice catalogo MOLEM55966202
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  79-06-1
Acrilamide
Acrilamide
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  79-06-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Prop-2-enamide
  • Numero CAS:79-06-1
  • Formula:C₃H₅NO
  • Numero MDL:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:232 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:84,5 °C
  • Densità:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:138 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg