Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaroyl chloride

Fumaroyl chloride

Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM69920700
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Fumaroyl chloride
Codice catalogo MOLEM69920700
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  627-63-4
Fumaroyl chloride

Glass bottle for solids, 100 g

Numero CAS:  627-63-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Fumaryl chloride
  • Numero CAS:627-63-4
  • Formula:C₄H₂Cl₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00000733
  • Molecular Weight:152.96 g/mol
  • Punto di ebollizione:161 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–2 °C
  • Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-005-4
  • UN:1780
  • ADR:8,II
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g

Specifiche