Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride 95%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Fumaroyl chloride 95%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride 95%
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 627-63-4 Molecular Formula: C4H2Cl2O2 Formula Weight: 152.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Acrid Melting Point: -2° Boiling Point: 159-161° Beilstein Reference: 1721342 UN No.: 1780 MDL No.: MFCD00000733
Sinonimi:  Fumaryl chloride
  • Numero CAS:627-63-4
  • Formula:C₄H₂Cl₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00000733
  • Molecular Weight:152.96 g/mol
  • Punto di ebollizione:159…161 °C
  • Punto di fusione:–2 °C
  • Densità:1,413
  • Punto di infiammabilità:73 °C (163 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-005-4
  • UN:1780
  • ADR:8,II