Tetracloroetilene ≥99.9%, SPECTRONORM® per spettroscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:127-18-4
:
Formula:C₂Cl₄
Numero MDL:MFCD00000834
:165.83 g/mol
IndexMerck:12,09332
Punto di ebollizione:121.1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–22 °C
Densità:1.620 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-825-9
UN:1897
ADR:6.1,III
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Punto di infiammabilità:38 °C (closed cup)
:GHS08
:GHS09
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):≥ 99.9 %
- Acidity:≤ 0.0005 meq/g
- Alkalinity:≤ 0.0005 meq/g
- Colouration:≤ 10 APHA
- Evaporation residue:≤ 10 ppm
- Water:≤ 100 ppm
- Absorbance (290 nm):≤ 0.70
- Absorbance (295 nm):≤ 0.19
- Absorbance (300 nm):≤ 0.10
- Absorbance (305 nm):≤ 0.20
- Absorbance (350 nm):≤ 0.05
- Absorbance (400 nm):≤ 0.03
- Transmittance (290 nm):≥ 20 %
- Transmittance (295 nm):≥ 65 %
- Transmittance (300 nm):≥ 80 %
- Transmittance (305 nm):≥ 85 %
- Transmittance (350 nm):≥ 89 %
- Transmittance (400 nm):≥ 95 %
- Fluorescence (as quinine) (365 nm):≤ 1.0 ppb
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Informazioni sull'imballaggio
28579769.pdf spec_VWRC83950.290 spec_VWRC83950.320
Specifiche del prodotto
SDS_IT_CH_VWRC83950.pdf sds_VWRC83950