2-Metilbutano
ROTH3927.1
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
: iso-Pentane
:
:72.15 g/mol
:201-142-8
:1265
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:Ambiente
:78-78-4
:CH₃CH₂CH(CH₃)₂
:MFCD00009338
:28
:–160 °C
:0.62 g/cm³ (20 °C)
:–51 °C
:3 I