ContactUsLinkComponent
Alcol iso-amilico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  8010.1000
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Alcol iso-amilico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  8010.1000
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Assay (by GC):
    min. 98 %
  • Acids and Esters (as Amyl Acetate):
    max. 0.06 %
  • Aldehydes:
    passes test
  • Boiling Range:
    128 - 132 °C
  • Color (APHA):
    max. 5
  • Residue after Evaporation:
    max. 0.003 %
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0.002
  • Water (H2O):
    max. 0.2 %
  • Aluminium (Al):
    max. 0.5
  • Boron (B):
    max. 0.02
  • Barium (Ba):
    max. 0.1
  • Calcium (Ca):
    max. 0.5
  • Cadmium (Cd):
    max. 0.05
  • Cobalt (Co):
    max. 0.02
  • Chromium (Cr):
    max. 0.02
  • Copper (Cu):
    max. 0.02
  • Iron (Fe):
    max. 0.1
  • Magnesium (Mg):
    max. 0.1
  • Manganese (Mn):
    max. 0.02
  • Nickel (Ni):
    max. 0.02
  • Lead (Pb):
    max. 0.1
  • Tin (Sn):
    max. 0.1
  • Zinc (Zn):
    max. 0.1
 :
 :88.15 g/mol
 :13,05214
 :130 °C (1013 hPa)
 :–117 °C
 :0.812 g/cm³ (20 °C)
 :42 °C
 :Ambiente
 :204-633-5
 :1105
 :3,III
 :GHS02
 :GHS07
 :123-51-3
 :(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
 :MFCD00002934