Isobutanolo ≥98%, GPR RECTAPUR®
20836.297
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Assay:Min. 98 %
- Boiling point:107 - 109 °C
- Density (20/4):0.799 - 0.803
- Evaporation residue:Max. 0.02 %
- Refractive index (20°C):1.395 - 1.396
:
:74.12 g/mol
:13,05148
:107.9 °C (1013 hPa)
:–108 °C
:0.802 g/cm³ (20 °C)
:28 °C
:201-148-0
:1212
:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:Ambiente
:78-83-1
:(CH₃)₂CHCH₂OH
:MFCD00004740