ContactUsLinkComponent
Isobutanolo ≥97%, TECHNICAL
  20835.294
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Isobutanolo ≥97%, TECHNICAL
  20835.294
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Refractive index (20°C):
    1.395 - 1.396
 :
 :74.12 g/mol
 :13,05148
 :107.9 °C (1013 hPa)
 :–108 °C
 :0.802 g/cm³ (20 °C)
 :28 °C
 :201-148-0
 :1212
 :3,III
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :Ambiente
 :78-83-1
 :(CH₃)₂CHCH₂OH
 :MFCD00004740