Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Glutatione (forma ridotta), Supelco®
L(-)-Glutatione (forma ridotta), Supelco®
Nome del fornitore:   Merck
L(-)-Glutatione (forma ridotta), Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
L(-)-Glutatione (forma ridotta), Supelco®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
  • Numero CAS:70-18-8
  • Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
  • Numero MDL:MFCD00065939
  • Molecular Weight:307.33 g/mol
  • IndexMerck:13,04488
  • Punto di fusione:185…195 °C
  • Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-725-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
  • bottiglia in vetro
    50 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - SFr. 1’490.00
    SFr. 1’490.00
    1 * 50 mL
       SFr. 1’490.00